Learn More
Human Syndecan-1/CD138 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Code produit 18003062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003062 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18003062 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur BAF2780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.99€
    552.30€ / 50µg
    Save 68.69€
    11% Off
 Article restreint
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Goat Polyclonal Antibody
Syndecan-1/CD138 Polyclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for ELISA Detection (Matched Antibody Pair)∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Syndecan-1/CD138
Applications ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
Numéro d’ordre du gène NP_002988
Alias de gène CD138, CD138 antigen, SDC, SDC1, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1, Syndecan1
Symboles de gène(s) SDC1
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-1/CD138 Gln18-Glu251 Accession # NP_002988
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6382
Spécificité du test Detects human Syndecan-1/CD138 in ELISAs and Western blots. In sandwich ELISAs, less than 0.3% cross-reactivity with recombinant human (rh) Syndecan-2, rhSyndecan-3, rhSyndecan-4,and recombinant mouse Syndecan-1 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits R&D Systems