Learn More
MMP-3 Antibody (50647), DyLight 488, R&D Systems™
Code produit 18003104 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003104 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18003104 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB513K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.53€
    865.20€ / 0.5mL
    Save 125.33€
    12% Off
 Article restreint
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MMP-3 Monoclonal specifically detects MMP-3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MMP-3
Applications CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 50647
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, stromelysin-1, transin-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human MMP-3, Tyr18-Cys477, Accession # P08254
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.5 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4314
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus