Learn More
Greiner Bio-One Microplaque μClear™ à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Compatibles avec les systèmes automatisés
- Empilables
- Codage alphanumérique complet μClear™ bas
- Profil du puits : F-bottom (fond plat)
- Surface de croissance par puits : 10 mm²
- Volume utile par puits : 15 μl - 110 μl
- Disponible avec Couvercle permettant les échanges gazeux avec une évaporation minimale.
- Stérile
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumérique |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Blanc, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type de puits | Coins arrondis |
| Quantité | 40/boîte |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?