Learn More
Duran™ Flacons pour acides en verre borosilicaté transparent
Marque:  Duran™ 212753601
Informations supplémentaires : Poids : 4.34000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15241679
  • 795.00€ / 10 pièces
Expédition estimée
10-03-2020
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
250 mL
Clear
Standard Ground, Pennyhead Stopper, Conical Shoulders, Interchangeable Glass Cap
10Pack
Up to 121°C
180mm
USP Standard
Providing an improved seal and protection against acid vapors
Glass
Acid Bottle
75mm
Interchangeable Cap