Learn More
Clétoquine-d4, TRC
Code produit 30362968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362968 1 mg 1mg
30362068 2.5 mg 2.50mg
30367613 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30362968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5735071MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Cletoquine 1,1,2,2-pentyl-d4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C16 D4 H18 Cl N3 O
Quantité 1 mg
Synonyme 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]amino]ethanol-d4, (±)-Desethylhydroxychloroquine-d4, Desethylhydroxychloroquine-d4
Formule InChI InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20)/i2D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCCO
Nom IUPAC 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-1,1,2,2-tétradeutéro-pentyl]amino]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 311.84
Poids de la formule 311.1702
Pourcentage de pureté >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.