Learn More
Cloxacillin sodium monohydrate
Code produit 15417889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15417889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66500.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7081-44-9 | C19H19ClN3NaO6S | 475.876 g/mol
Targets primarily Gram-positive bacteria, especially --lactamase producing Staphylococci
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Targets primarily gram positive bacteria, especially _x001A_-lactamase producing Staphylococci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cloxacillin sodium monohydrate
Type Cloxacillin Sodium Monohydrate
Forme physique Powder
CAS 7081-44-9
Point de fusion 170°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C19H19ClN3NaO6S
Numéro MDL MFCD00150735
Point d’ébullition 689°C
Merck Index 14,2419
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Nom IUPAC sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 475.876
CID PubChem 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Poids de la formule 475.88
Pourcentage de pureté 95%