Learn More
Invitrogen™ CLRN3 Polyclonal Antibody
Code produit 13200279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13200279 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13200279 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA526137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    462.40€ / 400µL
    Save 115.60€
    20% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
CLRN3 Polyclonal Antibody for Flow, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène CLRN3
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.37 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression CLRN3
Numéro d’ordre du gène Q8NCR9
Alias de gène clarin 3; clarin-3; CLRN3; TMEM12; transmembrane protein 12; USH3AL1; Usher syndrome type-3A-like protein 1
Symboles de gène(s) CLRN3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 196-222 amino acids from the C-terminal region of human CLRN3.
Méthode de purification Protein A, Antigen affinity chromatography
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 119467
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG