Learn More
Clusterin/APOJ Antibody, R&D Systems™
Code produit 18602094 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602094 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602094 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP323462
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Clusterin/APOJ Monoclonal specifically detects Clusterin/APOJ in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Clusterin/APOJ
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:100 -1:400
Formule 50% Glycerol/PBS, 1% BSA
Alias de gène 40, 40, sulfated glycoprotein 2, Aging-associated gene 4 protein, aging-associated protein 4, apo-J, APOJ, Apolipoprotein J, CLIclusterin (complement lysis inhibitor, SP-40, clusterin, Complement cytolysis inhibitor, complement lysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40, Ku70-binding protein 1, KUB1SGP2, MGC24903, NA1/NA2, SGP-2, SP-40, sulfated glycoprotein 2, Testosterone-repressed prostate message 2, testosterone-repressed prostate message 2, apolipoprotein J), TRPM-2TRPM2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A peptide corresponding to the C-terminus of Clusterin/APOJ (Uniprot#: P10909)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Dendritic Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1191
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus