Description
Carbonic Anhydrase X/CA10 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase X/CA10 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | Carbonic Anhydrase X/CA10 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 594 |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | carbonic anhydrase X, carbonic anhydrase-related protein 10, Carbonic anhydrase-related protein X, CARP X, CA-RPX, CARPXCA-RP X, Cerebral protein 15, cerebral protein-15, HUCEP-15 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carbonic Anhydrase X/CA10 (P61215; Met1-Asn300). |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?