Learn More
Alfa Aesar™ Cobalt, AAS standard solution, Specpure™, Co 1000μg/mL
Brand:  Alfa Aesar™ 088060.AP
Additional Details : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Quantity 500mL
 View more versions of this product
Product Code. 11366339
  • 84.29€ / 500mL
En stock, prêt à être expédié : 1
Specifications
Chemical Identifiers
MFCD00010935
Specifications
Cobalt, AAS standard solution
MFCD00010935
Co in 5% HNO3
Specpure™
Co 1000μg/mL
UN3264
Liquid
500mL
Videos
SDS Documents