Learn More
CD11c Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: BU15 (also known as BU-15; Bu-15), BD Biosciences™
Code produit 17227644 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17227644 0.1 mg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17227644 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 566836
 Article restreint
Estimated Shipment: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD11c
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone BU15 (also known as BU-15; Bu-15)
Conjugué PE-CF594
Formule Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène ITGAX; integrin alpha X; CD11C; p150 95 integrin alpha chain; SLEB6
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human Synovial Fluid Dendritic Cells
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed.
Isotype IgG1 κ