Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Antibody Competition |
| Formule | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Identification génétique (Entrez) | 26523 |
| Poids moléculaire | M.W. Theoretical: 24 kDa |
| Quantité | 100 μg |
| Conditions de stockage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | AGO1Q99, argonaute 1, argonaute1, DKFZp686M13167, EIF2C, eIF2C 1, eIF-2C 1, Eukaryotic translation initiation factor 2C 1, eukaryotic translation initiation factor 2C, 1, GERP95, Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa, hAgo1, protein argonaute-1, Putative RNA-binding protein Q99 |
| Symbole de gène(s) | AGO1 |
| Catégorie de recherche | Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology |
| Gamme de produits | Novus |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?