Learn More
R&D Systems™ CometAssay LMAgarose
Code produit 30001320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001320 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001320 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 425005002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.29€
    114.45€ / 15mL
    Save 14.84€
    11% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ready-to-use in minutes with a 90 to 100°C water bath
  • Place the bottle in a 37°C water bath for at least 20 minutes to cool
  • The LMAgarose will remain molten at 37°C for sample preparation indefinitely
  • Microwaving is not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 15 mL
Type de produit CometAssay LMAgarose
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Gamme de produits R&D Systems