Learn More
Mélange d'éléments communs 3 : Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn à 100 μg/mL dans HNO3 à 5 %, traité à l'HF, VHG™
Code produit 17957929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17957929 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17957929 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSM70C500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Mélange d'éléments communs 3 : Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn à 100 μg/mL dans HNO3 à 5 %, traité à l'HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc/Aluminium
CAS 7440-42-8, 7440-70-2, 7440-47-3, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6
Méthodes ICP/ICPMS
Noms d’analytes ou de composants Boron/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc/Aluminium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix 5 % HNO3, tr. HF
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL