Learn More
Palintest™ comparator kit
Codice prodotto. 11948996
Click to view available options
:
Type: Comparator kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11948996
Marca: Palintest™ PT520T
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Simple to use, with interchangeable colours discs
The Palintest™ comparator with interchangeable color discs is simple to use. Just add the reagent tablet to the test sample, place in the comparator and match against the appropriate disc.
Specifica
Includes With 2 x test tubes and interchangeable color discs
Type Comparator kit
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato