Learn More
Abcam Kit de billes de compensation (3,0-3,4 μm) - fioles séparées
Code produit 32115933 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115933 2 x 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32115933 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3227002x5mL
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le kit de billes de compensation (3,0-3,4 μm) - fioles séparées (ab322700) fait partie de la gamme des kits de détection de préparation & d’échantillons. Abcam Propose des réactifs biologiques de haute qualité et des outils incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
Le kit de billes de compensation (3,0-3,4 μm) - fioles séparées (ab322700) fait partie de la gamme des kits de détection de préparation & d’échantillons. Abcam Propose des réactifs biologiques de haute qualité et des outils incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 5 mL
État réglementaire RUO