Learn More
Thermo Scientific™ Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set
Product Code. p-8388006 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
11.5 cu. ft. Refrigerators
45.8 cu. ft. (1297L) Refrigerators and Freezers
No. of Drawers:
5
12
Unit Size:
Each
Pack of 12
Product Code. 16209581
Brand: Thermo Scientific™ 6703
Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A convenient alternative to open-wire shelving
Choose stainless-steel Thermo Scientific™ Rollout Drawers as a convenient alternative to open-wire shelving. This is an option for Thermo Scientific™ high-performance refrigerators.
  • Stainless-steel drawers
  • Adjustable with full extension
Ordering Information:
Factory installed; must be specified when ordering the refrigerator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Complete SS Drawer Set
Capacity (English) 45.8 cu. ft.
Capacity (Metric) 1297 L
Drawers Stainless Steel (Drawer)
No. of Drawers 12
For Use With (Equipment) 45.8 cu. ft. (1297L) Refrigerators and Freezers
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.