Learn More
STEMCELL Technologies Composé E
Code produit 17110302
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17110302 1 mg 1mg
17100302 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17110302 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 73954
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Notch pathway inhibitor; Inhibits Notch receptor and amyloid precursor protein
  • Compound E is a potent, cell-permeable, selective inhibitor that blocks the cleavage of both gamma-secretase and the Notch intracellular domain with similar IC50 values, ranging from 0.24 to 0.37 nM (Beher et al.; Seiffert et al.)
  • Inhibits growth, differentiation, and motility of neuroblastoma cells (Ferrari-Toninelli et al.)
  • Accelerates the differentiation of human embryonic stem cells into primitive neural stem cells (Li et al.)
Spécification
CAS 209986-17-4
Synonyme γ-secretase inhibitor XXI
Quantité 1 mg
Formule moléculaire C27H24F2N4O3
Pureté ≥98%