Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif de grade 1V, strié
Code produit 15500103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15500103 270 mm 100 pièces
15510103 320 mm 100 pièces
15560093 125 mm 100 pièces
15570093 150 mm 100 pièces
15580093 185 mm 100 pièces
15590093 240 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15500103 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1201270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    73.49€ / Pack of 100
    Save 6.01€
    7% Off
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Largement utilisé pour de nombreuses applications générales de filtration. Les papiers filtres qualitatifs Whatman™ Grade 1V, striés sont la version plissée et pré-pliée du papier filtre 1 de Whatman, ils sont particulièrement adaptés à l'analyse qu
Largement utilisé pour de nombreuses applications de filtration générales.Les papiers filtres qualitatifs striés Whatman™ de grade 1V sont la version plissée et pré-pliée du papier filtre 1 de Whatman, et sont particulièrement adaptés à l’analyse qu
Le grade 1V est particulièrement adapté à l'analyse qualitative dans les applications courantes, notamment : les séparations du sulfate de plomb, de l'oxalate de calcium chaud et du carbonate de calcium, l'analyse du sol, la séparation des solides et des liquides dans les tests de qualité des aliments, et l'enseignement de l'analyse qualitative simple dans les salles de classe.
  • L’indice de rétention nominale des particules de 11 μm prend en charge la filtration générale
  • Vitesse de filtration intermédiaire (Herzberg 150 s)
  • Filtre pré-plié pour une utilisation facile et un gain de temps grâce aux entonnoirs à filtre conique : inutile de plier les cercles en quatre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le papier filtre de laboratoire de grade 1V Whatman du groupe Cytiva est un filtre pré-plié largement utilisé dans de nombreuses applications de filtration générales.
Format Plié (Pré-plissé)
Matériau Cellulose
Particle Retention 11 μm
Vitesse de filtration 150 s (Herzberg)
Débit 57 ml/min
À utiliser avec (application) Papier filtre standard utilisé pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides.
Qualité Grade 1V
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 180 μm
Type Papier filtre qualitatif
Diamètre (métrique) 270 mm