Learn More
Étalon de conductivité 5000 μS/cm, Hanna Instruments™
Code produit 11647040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11647040 25 x 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11647040 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI70039P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.73€
    41.89€ / Pack of 1
    Save 10.84€
    20% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Conditionnement Sachets
Odeur Inodore
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Solubilité Soluble
Quantité 25 x 20 mL