Learn More
Corning™ CoolRack™ Tall Modules
BIOPHARMA
Product Code. 15572831
Click to view available options
Holds:
1 250 mL Centrifuge Tube
1 250 mL Easy Grip Storage Bottle
12 x 15 mL Centrifuge Tubes
12 x 5 mL Centrifuge Tubes, SBS-compatible
4 x 50 mL Centrifuge Tubes
9 x 15 mL Centrifuge Tubes
Design:
CoolRack 15 mL
CoolRack 250 mL
CoolRack 250 mL PF
CoolRack 50 mL
CoolRack L
CoolRack XT 5 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 15572831
Brand: Corning™ 432062
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ensures ±0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
Corning CoolRack thermo-conductive centrifuge tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to >100°C and it will rapidly adapt to that temperature.
  • Ensures ± 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
  • All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
  • Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
  • SBS-compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Holds 4 x 50 mL Centrifuge Tubes
Quantity 1/cs.
Design CoolRack 50 mL
Type Tall Module
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.