Learn More
Copper, Chromium Zirconium, C18150, 50g, ARMI∣MBH
Code produit. 30002800
Click to view available options
Quantity:
50 g
Conditionnement:
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30002800
Marque: ARMI/MBH MBH36X CCR1 EC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Copper, Chromium Zirconium, C18150, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Arsenic/Lead/Zinc/Aluminium/Tin/Silver/Nickel/Iron/Phosphorus/Zirconium/Chromium/Copper/Magnesium
CAS 7440-50-8
Quantity 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 0.0007 %/Lead 0.0008 %/Zinc 0.0009 %/Aluminium 0.0013 %/Tin 0.0018 %/Silver 0.0042 %/Nickel 0.0111 %/Iron 0.017 %/Phosphorus 0.0223 %/Zirconium 0.079 %/Chromium 0.652 %/Copper 99.24 %/Magnesium (0.0003) %