Learn More
Bromure de cuivre(I) complexé au sulfure de diméthyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333537 2 g 2g
11343537 10 g -
11323537 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11333537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019368.04
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 54678-23-8 | C2H6BrCuS | 205.58 g/mol
Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex is used as catalyst for adding Grignard reagents to fullerenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54678-23-8
Formule moléculaire C2H6BrCuS
Poids moléculaire (g/mol) 205.58
Numéro MDL MFCD00043295
Clé InChI PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i bromide-dimethyl sulfide, bromo thiobis methane copper, copper i bromide dimethyl sulfide complex, bromocopper; methylsulfanylmethane, cubr.me2s, ksc493e2t, copper i bromide dimethylsulfide, copper i bromide-dimethylsulfide, bromo dimethylsulfide copper i
CID PubChem 2724234
SMILES [Cu]Br.CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex
Point de fusion 124°C to 129°C (decomposition)
Couleur Marron ou vert
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Numéro UN UN3335
Informations sur la solubilité Soluble in water. Reacts with water and decomposes.
Nom IUPAC bromo de cuivre ; méthylsulfanylméthane
Poids de la formule 205.58