Learn More
Copper(II) bromide, 99%, for analysis, anhydrous, Acros Organics
Marque: Acros Organics 453952500
Informations supplémentaires : CAS : 7789-45-9 Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. | 250g |
---|
Identifiants chimiques
7789-45-9 | |
Br2Cu | |
223.36 | |
Cupric bromide |
Spécification
Copper(II) bromide | |
98.5% min. (Iodometry) | |
CuBr2 | |
Cupric bromide | |
223.36 | |
99% | |
0.01% max. | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4 | |
900.0°C | |
250g |
7789-45-9 | |
Br2Cu | |
15,2619 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4 | |
223.36 | |
Analysis | |
1% max. | |
0.05% max | |
498.0°C |
Safety and Handling
- Copper(II) bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .