Learn More
Méthylate de cuivre(II), généralement 98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303507 5 g 5g
11393497 1 g 1g
11383497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11303507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018861.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1184-54-9
Copper(II) methoxide is used as primary and secondary intermediates. Treatment of these methoxide derivatives with excess water results in the clean formation of mononuclear copper(II) hydroxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184-54-9
Numéro MDL MFCD00015611
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) methoxide
Point de fusion ∼206°C (decomposition)
Couleur Vert
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Cu(OCH3)2
Quantité 5 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 125.61
Pourcentage de pureté 98% (typically)
Forme physique Poudre