Learn More
Heinz Herenz Cover Glasses Boro
Click to view available options
Dimensions (L x W):
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Packungsgröße:
Pack of 1000
Beschreibung
- Cover glasses Boro
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Coverslip |
| Shape | Rectangle |
| Material | Borosilicate Glass |
| Length (Metric) | 50 mm |
| Width (Metric) | 24 mm |
| Thickness (Metric) | 0.13 to 0.16 mm |
| Dimensions (L x W) | 24 x 50 mm |
| Sterility | Non-sterile |
| Disposable | Single-use |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur