Learn More
COX-2 Antibody (rCOX2/6996) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Code produit 30171178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30171178 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30171178 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP321138JF525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.71€
    665.70€ / 0.1mL
    Save 109.01€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
COX-2 Monoclonal specifically detects COX-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène COX-2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rCOX2/6996
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène COX-2, COX2cyclooxygenase 2b, cyclooxygenase-2, EC 1.14.99, EC 1.14.99.1, GRIPGHS, hCox-2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS-2, PHS II, PHS-2, prostaglandin G/H synthase 2, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 2, Prostaglandin-endoperoxide synthase 2, prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human COX-2 protein fragment (around aa 504-604) (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5743
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus