Learn More
CPI17 alpha Antibody (SR1255), Novus Biologicals™
Code produit 18613104 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613104 50 μg 50µL
18625844 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613104 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32161650ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
CPI17 alpha Monoclonal specifically detects CPI17 alpha in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CPI17 alpha
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1255
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:30
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène 17 kDa PKC-potentiated inhibitory protein of PP1, CPI-1717-kDa PKC-potentiated inhibitory protein of PP1, CPI1717-KDa protein, PKC-potentiated inhibitory protein of PP1, PPP1INL, Protein kinase C-potentiated inhibitor protein of 17 kDa, protein phosphatase 1 regulatory subunit 14A, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human CPI17 alpha (Uniprot #: Q96A00)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific, Protein Phosphatase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 94274
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG