Learn More
Sino Biological™ CRABP2 Recombinant Human Protein, N-His Tag
Expressed from DNA sequence encoding human CRABP2 (Pro2-Glu 138) fused to polyhistide tag at N-terminus
Marque:  Sino Biological™ 11203H07E5
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15288365
  • 75.99€ / 5µg
Date dexpédition estimée
du fournisseur 22-08-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Formulation: 20mM Tris, 500mM NaCl, pH 8.0, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween80, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween80
Spécification
Spécification
Lyophilized
16.5kd
5μg
Full Length, Recombinant
Cellular Retinoic Acid Binding Protein 2
Assay Standard
E.coli
His Tag
1382
≥90% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
CRABP2
Other proteins
CRABP2 Recombinant Human Protein