Learn More
PTEN Antibody, R&D Systems™
Code produit 18609965 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609965 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609965 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2445380.1mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PTEN Polyclonal antibody specifically detects PTEN in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PTEN
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.5 - 1.0 μg/mL, Flow Cytometry 0.5 - 1 μg/million cells in 0.1 mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunofluorescence 1 - 2 μg/mL
Formule 10mM PBS and 0.05% BSA
Numéro d’ordre du gène P60484
Alias de gène BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human PTEN protein
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5728
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus