Learn More
S100G Antibody (S100G/7461), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18610024 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610024 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610024 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP324024PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
S100G Monoclonal antibody specifically detects S100G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène S100G
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone S100G/7461
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène CABP, CABP1, CaBP9K, CABP9KMGC138379, CALB3calbindin D9K, calbindin 3, (vitamin D-dependent calcium-binding protein), calbindin-D9K, protein S100-G, S100 calcium binding protein G, S100 calcium-binding protein G, S100D, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, intestinal
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-79) of human S100G protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 795
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2 κ
Gamme de produits Novus