Description
TCTEX1D1 Polyclonal antibody specifically detects TCTEX1D1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Spécification
| Antigène | TCTEX1D1 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | FLJ40873, MGC125768, RP11-266I14.2, Tctex1 domain containing 1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | TCTEX1D1 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of TCTEX1D1. Amino Acid Squence: SYMEEPSQRDDISRLT |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?