Learn More
Glycophorin C Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18610072 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610072 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610072 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297085B
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Glycophorin C Polyclonal specifically detects Glycophorin C in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Glycophorin C
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène CD236, CD236 antigen, CD236R, GE, GLPC, glycoconnectin, glycophorin C (Gerbich blood group), glycophorin-C, glycophorin-D, Glycoprotein beta, GPCMGC126191, GPD, GYPD, MGC117309, MGC126192, PAS-2, PAS-2', Sialoglycoprotein D
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Glycophorin C (Accession#: NP_002092.1; Met1-Met57)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2995
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus