Learn More
Syntaxin-BP3/Munc18c Antibody, R&D Systems™
Code produit 18333169 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 mg
Conditionnement:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18333169 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18333169 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00006814B01P
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Polyclonal Antibody
Syntaxin-BP3/Munc18c Polyclonal antibody specifically detects Syntaxin-BP3/Munc18c in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Proximity Ligation Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Syntaxin-BP3/Munc18c
Applications Western Blot, Proximity Ligation Assay
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS (pH 7.4)
Numéro d’ordre du gène AAH38099.1
Alias de gène MUNC18-3, MUNC18C, Platelet Sec1 protein, Protein unc-18 homolog 3, Protein unc-18 homolog C, PSP, syntaxin 4 binding protein, syntaxin binding protein 3, syntaxin-binding protein 3, Unc18-3, UNC-18C
Espèces hôtes Mouse
Immunogène STXBP3 (AAH38099.1, 1 a.a. - 592 a.a.) full-length human protein. MAPPVAERGLKSVVWQKIKATVFDDCKKEGEWKIMLLDEFTTKLLASCCKMTDLLEEGITVVENIYKNREPVRQMKALYFITPTSKSVDCFLHDFASKSENKYRAAYIYFTDFCPDNLFNKIKASCSKSIRRCKEINISFIPHESQVYTRDVPDAFYYCYSPDPGNAKGKDAIMETMADQIVTVCATLDENPGVRYKSKPLDNASKLAQLVEKKLEDYYKIDEKSLIKGKTHSQLLIIDRGFDPVSTVLHELTFQAMAYDLLPIENDTYKYKTDGKEKEAILEEEDDLWVRIRHRHIAVVLEEIPKLMKEISSTKKATEGKTSLSALTQLMKKMPHFRKQITKQVVHLNLAEDCMNKFKLNIEKLCKTEQDLALGTDAEGQKVKDSMRVLLPVLLNKNHDNCDKIRAILLYIFSINGTTEENLDRLIQNVKIENESDMIRNWSYLGVPIVPQSQQGKPLRKDRSAEETFQLSRWTPFIKDIMEDAIDNRLDSKEWPYCSQCPAVWNGSGAVSARQKPRANYLEDRKNGSKLIVFVIGGITYSEVRCAYEVSQAHKSCEVIIGSTHVLTPKKLLDDIKMLNKPKDKVSLIKDE
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.05 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6814
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus