Learn More
Custom Primer
Code produit 10104453
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10104453 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 56833
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).