Learn More
Invitrogen™ Custom Silencer™ siRNA
Click to view available options
Description:
Custom siRNA HPLC, 250 nmol
Custom siRNA, 10 umol
Custom siRNA, 20 nmol
Custom siRNA, 250 nmol
Packungsgröße:
10µmol
20nmol
250nmol
Beschreibung
Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at or below -20°C. Do not store in a frost-free freezer. Dried oligonucleotides are shipped at ambient temperature. |
| Description | Custom siRNA, 20 nmol |
| RNAi Type | siRNA |
| Sample Type | RNA |
| Product Line | Ambion™, Silencer™ Select |
| Product Type | siRNA |
| Quantity | 20 nmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur