Learn More
R&D Systems™ CX-4945
Description
CX-4945 can be used, in combination with other small molecules, in fast chemical reprogramming protocols for the induction of human somatic cells and highly efficient generation of pluripotent stem cells (hCiPS) in a minimum of 16 days with robust repeatability and reliability.
CX-4945 has antiproliferative effects in vitro as it attenuates PI3K/Akt signalling, causes cell-cycle arrest and selectively induces apoptosis in cancer cells. In models of angiogenesis, CX-4945 inhibits human umbilical vein endothelial cell migration, tube formation, and blocks CK2-dependent hypoxia-induced factor 1 alpha (HIF-1α) transcription in cancer cells.
In vivo, CX-4945 displays robust antitumor activity with concomitant reduction of the mechanism-based biomarker phospho-p21 (T145) (murine xenograft model). CX-4945 is orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 5-[(3-Chlorophenyl)amino]benzo[c]-2,6-naphthyridine-8-carboxylate |
| CAS | 1309357-15-0 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Casein Kinase 2 Inhibitors |
| Formule moléculaire | C19H11ClN3O2Na |
| Pureté | 98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.