Learn More
CXCL16 Antibody (RM0208-15Q2), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
CXCL16 Monoclonal specifically detects CXCL16 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | CXCL16 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RM0208-15Q2 |
| Conjugué | Janelia Fluor 646 |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gène | chemokine (C-X-C motif) ligand 16, CXC chemokine ligand 16, CXCLG16, Scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized low density lipoprotein, SCYB16, Small-inducible cytokine B16, SRPSOXC-X-C motif chemokine 16, SR-PSOXTransmembrane chemokine CXCL16 |
| Symboles de gène(s) | CXCL16 |
| Espèces hôtes | Rat |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?