Learn More
CXCR1/IL-8RA Antibody (42705) [HRP], R&D Systems™
Code produit 18605813 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605813 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605813 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB330H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.69€
    662.55€ / 0.1mL
    Save 111.14€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CXCR1/IL-8RA Monoclonal specifically detects CXCR1/IL-8RA in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CXCR1/IL-8RA
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 42705
Conjugué HRP
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported
Formule PBS
Alias de gène CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 receptor type 1, IL-8R A, IL8R1, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR1/IL-8 RA, Met1-Leu350, Accession # AAA59159
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3577
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus