Learn More
Macherey-Nagel™ Cyano Phases Polygosil™
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Particle Size:
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
100g
10g
Spezifikation
Spezifikation
| Particle Size | 10 μm |
| Pore Size | 60 Å |
| Technique | Liquid Chromatography |
| Quantity | 100 g |
| Type | Polygosil CN Phases |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur