Learn More
R&D Systems™ Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
Code produit 18085402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18085402 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18085402 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3843/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.81€
    237.30€ / 10mg
    Save 34.51€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. p53 inhibitor
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide is a cyclic analog of pifithrin-α (Cat. No. 1267), a small molecule inhibitor of p53. Prevents dexamethasone -induced cell death in murine thymocytes (EC50 = 2.01 μM). Sensitizes p53-deficient tumors to radiotherapy and chemotherapy; increases apoptosis in target cells when used in combination with antimicrotubule agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 511296-88-1
Formule moléculaire C16H17BrN2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 349.29
Pureté >98%
Poids moléculaire 349.29