Learn More
Cyclohexène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexene |
| CAS | 110-83-8 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6H10 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2 |
| SMILES | C1CCC=CC1 |
| Nom IUPAC | cyclohexène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 82.14 |
| Afficher plus |