Learn More
Cytochrome P450 3A4/3A5 Antibody (F24P2B10) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18607908 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607908 0.025 mL 0.03mL
18696396 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607908 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2502080.025ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytochrome P450 3A4/3A5 Monoclonal specifically detects Cytochrome P450 3A4/3A5 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cytochrome P450 3A4/3A5
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone F24P2B10
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formule PBS
Alias de gène Albendazole monooxygenase, Albendazole sulfoxidase, CP33, CP34, CYP3A, CYP3A3, CYPIIIA3, CYPIIIA4, Cytochrome P450 3A3, cytochrome P450 3A4, Cytochrome P450 HLp, Cytochrome P450 NF-25, cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 4, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 3, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 4, Cytochrome P450-PCN1, EC 1.14.13.32, EC 1.14.13.67, EC 1.14.13.97, EC 1.14.14.1, glucocorticoid-inducible P450, HLP, MGC126680, NF-25, Nifedipine oxidase, P450C3, P450-III, steroid inducible, P450PCN1, Quinine 3-monooxygenase, Taurochenodeoxycholate 6-alpha-hydroxylase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Ovalbumin-conjugated synthetic peptide ESRDGTVSGA
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1576
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ