Learn More
R&D Systems™ D-AP5
Code produit 18004982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18004982 50 mg 50mg
18024662 1 mg 1mg
18004362 10 mg 10mg
30001053 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18004982 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0106/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1063.83€
    947.10€ / 50mg
    Save 116.73€
    10% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective NMDA receptor antagonist; more active form of DL-AP5
Widely used competitive NMDA receptor antagonist. More active form of AP5. Also agonist at quisqualate-sensitized AP6 site where it is less potent than the L-isomer, L-AP5 (Cat. No.0107).
DL Mixture and L-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79055-68-8
Formule moléculaire C5H12NO5P
Spécification
Nom chimique ou matériau D-AP5
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 197.13
Pureté >99%
Poids moléculaire 197.127