missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha 1-Acid Glycoprotein Antibody (SR1818), R&D Systems™

Code produit 18601985 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601985 100 μg 100µL
18633614 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601985 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321776100ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

alpha 1-Acid Glycoprotein Monoclonal specifically detects alpha 1-Acid Glycoprotein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha 1-Acid Glycoprotein
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1818
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène AGP 1, AGP1alpha-1-acid glycoprotein 1, AGP-A, OMD 1, ORM, orosomucoid 1, orosomucoid-1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human alpha 1-Acid Glycoprotein (Uniprot #: P02763)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5004
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.