Learn More
D(+)-galactose anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10437830 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437830 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10437830 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0050/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
100g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 59-23-4
Point de fusion 165°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL 151230
Quantité 100 g
Densité de vapeur 6.2
Poids de la formule 180.16g/mol
Forme physique Solide en poudre