Learn More
Glypican 3 Antibody (CL12711), R&D Systems™
Code produit 18602125 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602125 25 μg 25µL
18668294 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602125 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP31854225ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.68€
    379.05€ / 25µL
    Save 54.63€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Glypican 3 Monoclonal specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Glypican 3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL12711
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formule PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gène DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed against a sythetic peptide for P51654. Actual immunogen sequence is proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2719
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2b