Learn More
Kif2a Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18620778 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620778 25 μL 25µL
18240734 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620778 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25511625ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Kif2a Polyclonal specifically detects Kif2a in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Kif2a
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Formule PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène HK2, KIF2kinesin-2, kinesin heavy chain member 2, kinesin heavy chain member 2A, Kinesin, heavy chain, 2, Kinesin-2, kinesin-like protein KIF2A, KNS2
Symboles de gène(s) KIF2A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TAAGDVRPIMHHPPNQIDDLETQWGVGSSPQRDDLKLLCEQNEEEVSPQLFTFHEAVSQMVEMEEQVVEDHRAVFQESIRWLEDEKALLEMTEEVDYDVDSYATQLEAILEQKIDILTELRDKVKSFRAALQEEEQASKQINPKRPRA
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3796
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG