Learn More
D-Isosorbide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471758 250 g 250g
11461758 50 g 50g
11451758 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11471758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13989.30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
D-Isosorbide is used as a reagent in the preparation of detergents, agrochemicals, cleansers, cosmetics and vasodilators. It is also employed as a pharmaceutical intermediate for dimethyl ether and mono- and dinitrate derivatives, which is used as vasodilators and coronary disease therapeutics. It is used in the treatment of hydrocephalus and glaucoma. It finds application as a building block for polymers like polycarbonates and polyesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans les alcools, l’eau et les cétones.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-67-5
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.142
Numéro MDL MFCD00064827
Clé InChI KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Synonyme isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
CID PubChem 12597
Nom IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-héxahydrofuro[3,2-b]furane-3,6-diol
SMILES C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Isosorbide
Point de fusion 56°C to 64°C
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Beilstein 80510
Merck Index 14,5224
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,water and ketones.
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 98%