Learn More
D-Ribose, TRC
Code produit 30138322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138322 5 g 5g
30133486 100 g 100g
30010995 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR4175005G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-69-1
Formule moléculaire C5 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Synonyme D-Ribose, Ribose, D- (8CI), Ribose, D-(-)-Ribose
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Ribose
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Poids de la formule 150.0528